OmniTop Sample Tubes® de VWR®
Una innovadora solución de nuestra división de bioprocesamiento de VWR
Cualquier producción biofarmacéutica requiere realizar muestreos frecuentes en el proceso para confirmar la integridad y conformidad normativa del producto. Para lograrlo, debe tomarse una muestra precisa que sea una representación completa del producto que se está fabricando. Pero, ¿cómo pueden hacer esto nuestros clientes de manera rápida y efectiva, y sin el riesgo de introducir contaminación?
- OmniTop Sample Tubes® son un práctico dispositivo que hace posibles las transferencias y el muestreo de volúmenes pequeños en un sistema cerrado
- Para uso con biorreactores de producción, planta piloto y sobremesa
- Preesterilizados, un solo uso
- Disponibles en paquetes individuales o configurados como colector
- Vea una demostración en el siguiente vídeo