Mobiliario de seguridad y para sala limpia
Todas las piezas grandes de equipos utilizados en salas limpias y entornos controlados, como los carros y mesas, deben contar con una superficie lisa y libre de estrías con el fin de facilitar su limpieza y desinfección. Se recomienda que el material de construcción sea de acero inoxidable. Las sillas y taburetes también deben cumplir con los estándares para salas limpias.
Las mesas de trabajo de seguridad deben cumplir con las normativas estándar actuales, así como probarse y someterse a mantenimiento con regularidad.