Tratamiento de residuos
Con el fin de evitar daños y la consiguiente contaminación del ambiente, del propio fármaco o de cualquier miembro del personal involucrado en la manipulación y el transporte de fármacos citotóxicos, el envasado, el almacenamiento y el transporte de dichos fármacos deberá llevarse con extremo cuidado.
Todos los envases para el almacenamiento y transporte deben contar con un etiquetado claro. Si a pesar de todas las medidas de precaución adoptadas el derrame se produce, solo el personal con la formación adecuada deberá llevar a cabo la eliminación de los citotóxicos derramados. En todas las áreas en las que se almacenen, transporten, manipulen y administren fármacos citotóxicos habrá disponible un kit de gestión de derrames.
Cualquier material que haya estado en contacto con los fármacos citotóxicos se considerará residuo citostático y, por tanto, residuo peligroso. Los residuos citostáticos deben almacenarse en contenedores específicos que puedan cerrarse herméticamente una vez llenos. Asimismo, deberán respetarse los requisitos reglamentarios locales y nacionales aplicables, y las normativas relativas a las mercancías peligrosas. La eliminación de residuos debe organizarse y planificarse con precisión a fin de evitar que la salud de las personas, el medio ambiente y la seguridad pública se vean afectados.
En especial para el transporte de residuos citotóxicos, será necesaria la adhesión a las normativas relativas a los bienes peligrosos.
Obtenga más información sobre las normativas europeas y estándares de prácticas para el almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos en la guía PIC/s, p. 22,
artículo 5.7; en las directrices europeas que regulan las PCF, Anexo 1; en QUAPOS 5, p. 10, 4.1-4.3; y en el estándar ISOPP (sección 2 relativa al transporte de citotóxicos, sección 14 relativa a derrames de citotóxicos, extravíos y otros incidentes, y sección 15 relativa a la manipulación de residuos y excrementos de pacientes). Es posible que se apliquen normativas locales que deberán tenerse en cuenta.