Tratamiento de residuos
Si a pesar de todas las medidas de precaución adoptadas el derrame se produce, solo el personal con la formación adecuada deberá llevar a cabo la eliminación de los citotóxicos derramados. En todas las áreas en las que se almacenen, transporten, manipulen y administren fármacos citotóxicos habrá disponible un kit de gestión de derrames.
Cualquier material que haya estado en contacto con los fármacos citotóxicos se considerará residuo citostático y, por tanto, residuo peligroso. Los residuos citostáticos deben almacenarse en contenedores específicos que puedan cerrarse herméticamente una vez llenos.