Ropa de protección para salas limpias reutilizable
Quantus®, un sistema de prendas óptimas
Las prendas reutilizables para salas limpias son un factor esencial a la hora de proteger el producto de las partículas y la contaminación microbiológica procedente de los seres humanos en entornos controlados. Los tejidos específicos también ofrecen una mayor comodidad para el usuario. Sin embargo, puesto que nuestra gama de prendas reutilizables Quantus® no cuenta con la certificación de EPI con arreglo a la Directiva europea 89/686/CEE relativa a los equipos de protección individual, la decisión de llevar prendas reutilizables debe someterse a un análisis de riesgos dentro de las instalaciones. Asimismo, las prendas deberán llevarse con ropa protectora adicional, como es el caso de mangas y delantales adecuados, a la hora de manipular materiales peligrosos.
![]() |
Con la indumentaria reutilizable Quantus®:
|