Toallitas para salas limpias
Son parte integral de un complejo proceso de limpieza que elimina los contaminantes que suelen ser invisibles a simple vista y fomentan el mantenimiento de una buena higiene básica junto con una clara impresión visual.
Para garantizar la eficacia de la limpieza, las toallitas para salas limpias deben poder absorber una gran variedad de contaminantes de la superficie en el menor tiempo posible sin distribuir mayor contaminación en forma de partículas, fibras, iones o contaminantes microbiológicos.
Dado que los requisitos de las salas limpias varían con mucha frecuencia, las toallitas seleccionadas deberán ser las adecuadas para la aplicación en cuestión. Los distintos materiales y estructuras de las toallitas para salas limpias poseen un importante efecto sobre su rendimiento técnico y funcional.