Reactivos Karl Fischer para la determinación de agua
Para el químico analítico que necesita determinar de forma precisa el contenido de agua en todo momento
Una nueva gama completa que abarca toda la variedad de reactivos culombimétricos y volumétricos para la determinación de agua mediante el método Karl Fischer.
- Fiables: criterios de valoración rápidos y estables para obtener siempre resultados precisos
- Seguros: baja toxicidad y sin piridina
- Homogéneos: comparables a las de otras marcas líderes
- Prácticos: vida útil del producto muy prolongada
- Disponibles en botellas de vidrio de 1 l y 500 ml
Descripción | Paquete | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, utilizado con metanol | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, utilizado con metanol | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, utilizado con metanol | 1 l | 85452.290E | |||
Disolvente (medio de trabajo), para utilizar con todos los valorantes TitrANT | 1 l | 85453.290E | |||
Disolvente combinado E (medio de trabajo con base de etanol) | 1 l | 85454.290E | |||
Lipodisolvente CM, reactivo no polar (medio de trabajo), para sustancias, aceites y grasas no polares | 1 l | 85455.290E | |||
Lipodisolvente HM, reactivo no polar (medio de trabajo), para sustancias, aceites y grasas no polares | 1 l | 85456.290E | |||
Acelerador de metanol (medio de trabajo), para acelerar la valoración KF de un componente, utilizado con CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Disolvente (crudo), medio de trabajo, para valoración en aceites | 1 l | 85458.290E | |||
Disolvente cetona (medio de trabajo), para valoraciones KF de un componente en aldehídos y cetonas | 1 l | 85459.290E | |||
Disolvente E, medio de trabajo con base de etanol | 1 l | 85460.290E | |||
Disolvente CM (medio de trabajo), para valoración en aceites | 1 l | 85461.290E | |||
Disolvente OIL (medio de trabajo), para valoración en aceites | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, para valoraciones KF de un componente en aldehídos y cetonas, 5 mg de H2O/ml, utilizado con disolvente K | 1 l | 85463.290E | |||
Disolvente K (medio de trabajo), para valoraciones KF de un componente en aldehídos y cetonas, utilizado con CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, utilizado con disolvente | 1 l | 85465.290E | |||
TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, utilizado con disolvente | 1 l | 85466.290E | |||
TitrANT 2E, con base de etanol, 2 mg H2O/ml, utilizado con disolvente E | 1 l | 85467.290E | |||
TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, utilizado con disolvente | 1 l | 85468.290E | |||
TitrANT 5E, con base de etanol, 5 mg H2O/ml, utilizado con disolvente E | 1 l | 85469.290E | |||
Reactivo culombimétrico AG, para células con y sin diafragma | 1 l | 85470.290E | |||
Reactivo culombimétrico CG | 1 l | 85471.130E | |||
Reactivo culombimétrico A, para células con diafragma | 1 l | 85472.260E | |||
Reactivo culombimétrico E, con etanol, para células con y sin diafragma | 1 l | 85473.260E | |||
Reactivo culombimétrico AD, para células sin diafragma | 1 l | 85474.260E | |||
Reactivo culombimétrico AG-H, para aplicaciones con hidrocarburos de cadena larga, para células con y sin diafragma | 1 l | 85475.260E | |||
Reactivo culombimétrico A OVEN, para su uso con horno, para células con y sin diafragma | 1 l | 85476.260E | |||
Reactivo culombimétrico OIL, para aplicaciones con aceites, para células con diafragma | 1 l | 85477.260E | |||
Reactivo culombimétrico K, para aplicaciones con cetonas, para células con diafragma | 1 l | 85478.260E | |||
Reactivo culombimétrico CG-K, para aplicaciones con cetonas | 1 l | 85479.130E |