Patrones de punto de fusión
Para calibrar su equipo con exactitud
La gama de productos está compuesta por 10 patrones de punto de fusión desde benzofenona (punto de fusión de 47 a 49 °C) hasta antraquinona (punto de fusión de 283 a 286 °C)
- La mayor parte de la amplia gama está disponible en 1 g
- Fiables, fáciles de usar y precisos
- Incertidumbre de la medición de hasta ±0,3 °C
- Se pueden utilizar con cualquier medidor del punto de fusión
Descripción | Paquete | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
Benzofenona, pto. de fusión= 47...49 °C | 1 g | 85101.001E | |||
p-nitrotolueno, pto. de fusión= 52...54 °C | 1 g | 85102.001E | |||
Vainillina, pto. de fusión= 81...83 °C | 1 g | 85103.001E | |||
Ácido benzoico, pto. de fusión= 121...123 °C | 1 g | 85104.001E | |||
Fenacetina, pto. de fusión= +133...135 °C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Ácido salicílico, pto. de fusión= 158...160 °C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulfanilamida, pto. de fusión= 164...166 °C | 1 g | 85107.001E | |||
Cafeína, pto. de fusión= 235...238 °C | 1 g | 85108.001E | |||
Carbazol, pto. de fusión= 243...247 °C | 1 g | 85109.001E | |||
Antraquinona, pto. de fusión= 283...286 °C | 1 g | 85110.001E | |||
Conjunto de patrones de punto de fusión (sulfinalamida, cafeína, vainillina) | 3 g | 85111.003E | |||
Conjunto de patrones de punto de fusión: benzofenona (47...49 °C), ácido benzoico (121...123 °C), antraquinona (283...286 °C) | 3 g | 85112.003E | |||
Conjunto de patrones de punto de fusión: vainillina (81...83 °C), fenacetina (134...136 °C), cafeína (235...237 °C) | 3 g | 85113.003E |