Disolventes LC-MS Ultra
Nuevos disolventes LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® que proporcionan una calidad excelente para UHPLC-MS.
Los disolventes de grado LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® se han probado exclusivamente para alto rendimiento con especificaciones de gradiente UHPLC, además de detección mediante MS de modo UV, positivo y negativo.
- Probados específicamente en UHPLC-MS con una pequeña desviación en el análisis de gradiente UHPLC
- Alta pureza para límites de detección extremadamente bajos en cualquier modo de detección junto con UHPLC
- Modo de prueba de ion positivo y negativo para todas las aplicaciones de MS
- Nivel bajo de iones inorgánicos y metálicos para espectros de alta sensibilidad
- Línea base de gradiente bajo y las especificaciones más exactas y uniformes
Descripción | Paquete | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
Acetonitrilo ≥99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS | 1 l | 83642.290E | |||
Acetonitrilo ≥99,95% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS | 2,5 l | 83642.320E | |||
Metanol ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS | 1 l | 85800.290E | |||
Metanol ≥99,9% HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS | 2,5 l | 85800.320E |