Completa gama de patrones para ICP-MS a 10 mg/l
68 patrones para ICP-MS de elementos únicos para la calibración y el análisis de trazas de metales
Amplia gama de patrones para ICP-MS de elementos únicos a 10 mg/l suministrados con un completo certificado de análisis (trazabilidad a NIST, regulados por un laboratorio ISO 17025 acreditado, ISO guide 34).
- Producidos a partir de ácidos de alta pureza, agua ASTM de 18 MΩ y sales al 99,999%
- Solución analizada mediante valoración
- Concentración final contrastada con materiales de referencia del NIST
- Producidos por un proveedor con acreditación ISO 17025 e ISO Guide 34
- Certificado de análisis completo proporcionado con el producto en una bolsa de plástico individual
Descripción | Paquete | Referencia | Precio oferta | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluciones patrón de aluminio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Soluciones patrón de arsénico para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Soluciones patrón de antimonio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Soluciones patrón de boro para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Soluciones patrón de bario para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Soluciones patrón de berilio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Soluciones patrón de bismuto para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Soluciones patrón de calcio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Soluciones patrón de cadmio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Soluciones patrón de cerio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Soluciones patrón de cobalto para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Soluciones patrón de cromo para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Soluciones patrón de cesio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Soluciones patrón de cobre para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Soluciones patrón de disprosio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Soluciones patrón de erbio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Soluciones patrón de europio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Soluciones patrón de galio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Soluciones patrón de gadolinio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Soluciones patrón de germanio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Soluciones patrón de oro para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Soluciones patrón de hafnio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Soluciones patrón de holmio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Soluciones patrón de hierro para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Soluciones patrón de indio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Soluciones patrón de iridio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Soluciones patrón de lantano para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Soluciones patrón de litio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Soluciones patrón de lutecio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Soluciones patrón de lutecio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Soluciones patrón de plomo para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Soluciones patrón de magnesio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Soluciones patrón de mercurio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Soluciones patrón de molibdeno para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Soluciones patrón de niobio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Soluciones patrón de neodimio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Soluciones patrón de níquel para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Soluciones patrón de paladio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Soluciones patrón de praseodimio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Soluciones patrón de platino para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Soluciones patrón de fósforo para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Soluciones patrón de potasio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Soluciones patrón de rubidio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Soluciones patrón de renio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Soluciones patrón de rodio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Soluciones patrón de rutenio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Soluciones patrón de plata para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Soluciones patrón de sodio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Soluciones patrón de escandio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Soluciones patrón de selenio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Soluciones patrón de silicio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Soluciones patrón de samario para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Soluciones patrón de estroncio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Soluciones patrón de azufre para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Soluciones patrón de tantalio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Soluciones patrón de terbio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Soluciones patrón de telurio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Soluciones patrón de titanio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Soluciones patrón de talio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Soluciones patrón de tulio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Soluciones patrón de estaño para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Soluciones patrón de tungsteno para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Soluciones patrón de uranio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Soluciones patrón de vanadio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Soluciones patrón de vanadio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Soluciones patrón de iterbio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Soluciones patrón de cinc para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Soluciones patrón de circonio para ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||