Microscopia avanzada de Leica
Preparación de muestras mediante imágenes en calidad de publicación
Los flujos de trabajo de la investigación de los Leica Microsystems le ayudan a ahorrar tiempo y a impulsar nuevos descubrimientos. Desde los sistemas automáticos de preparación de muestras hasta las soluciones avanzadas de imágenes, los productos de Leica le ayudan a reducir costes y ahorrar tiempo en el descubrimiento de fármacos, el cultivo de tejidos, la investigación con células vivas y translacional. Haga su próximo descubrimiento con productos innovadores de Leica Microsystems.
Leica Mica, el primer microhub de imágenes del mundo
Mica reúne la adquisición de imágenes de campo ancho y confocales en un entorno de incubación y protección de muestras. Con solo pulsar un botón, tiene todo lo que necesita: todo en un mismo lugar para optimizar los flujos de trabajo de imágenes de fluorescencia y obtener resultados científicos significativos con mayor rapidez.
Leica THUNDER Imager, Organism
El modelo THUNDER Imager Organism permite la exploración rápida y fácil en 3D de organismos enteros para la investigación sobre el desarrollo y la biología molecular.
Leica THUNDER Imager, Tissue
El modelo THUNDER Imager Tissue genera imágenes en fluorescencia en tiempo real de secciones de tejido en 2D que se utilizan habitualmente en las neurociencias y la investigación histológica. Obtenga imágenes detalladas de calidad de tejidos gruesos sin velos de la borrosidad «fuera de foco».
Leica THUNDER Imager, 3D Assay
El THUNDER Imager 3D Assay le ofrece una solución para ensayos avanzados de cultivo celular en 3D, tanto si estudia células madre, como esferoides u organoides.
Espectroscopía de plasma inducida por láser Leica (LIBS)
El Leica DM6 M LIBS ofrece dos sistemas en uno solo para el análisis visual y químico. Se tarda 1 segundo en obtener una huella dactilar química sin tener que preparar la muestras. La función de espectroscopia láser integrada proporciona la composición química de la microestructura que usted ve en la imagen del microscopio.
Microscopios verticales DM4 M y DM6 M de Leica
¿Tiene que generar imágenes, medir y analizar las características similares en muchas muestras y en la ciencia y análisis de materiales? Los microscopios industriales DM4 M y DM6 M de Leica son para usted, sea usted una aprendiz de microscopía o un profesional.
*Utilice el DM4 M de Leica para la inspección rutinaria manual
*Utilice el DM6 M de Leica para el análisis totalmente automatizado de materiales
Usted puede recuperar fácilmente los ajustes previos del microscopio y reproducir al instante los parámetros de generación de imágenes con las funciones exclusivas de Guardar y Recuperar disponibles en el software. Para cualquier tipo de muestra.
La automatización inteligente con un solo botón facilita su trabajo repetitivo. Reduzca el tiempo de formación, mejore el flujo de trabajo y obtenga fantásticos resultados de generación de imágenes con los microscopios que tienen memoria.
Microdisección por láser Leica (LMD)
La microdisección por láser (LMD) permite a los usuarios aislar células individuales específicas o áreas enteras de tejido. Activados por un diseño láser y software dinámico únicos, los sistemas LMD de Leica permiten a los usuarios aislar fácilmente regiones de interés a partir de áreas enteras de tejidos hasta células individuales o incluso estructuras subcelulares como los cromosomas.
Microscopio invertido modular DMi8 para la investigación de campo amplio
Tanto si necesita seguir con precisión la evolución de una sola célula en una placa, realizar múltiples ensayos, obtener la resolución de una sola molécula o analizar el comportamiento de procesos complejos, un sistema DMi8 S permite a los investigadores ver más, ver más rápido y encontrar lo oculto.
*Ver más: aumente su área de visualización hasta 10.000 veces
*Ver con mayor rapidez: experimentos hasta 5 veces más rápidos
*Ver lo oculto: active, extirpe y blanquee en un solo experimento
Solución de imágenes multiplexadas Leica Cell DIVE
Posibilite nuevos descubrimientos que mejoren los resultados de los pacientes gracias a un mejor conocimiento de los microambientes de los tejidos. Represente espacialmente más de 60 biomarcadores a partir de una sola sección de tejido, a nivel unicelular.