Microscopios compuestos invertidos de Leica
Los microscopios invertidos de Leica le ofrecen un gran rendimiento para ayudarle a hacer avanzar su investigación.
El microscopio invertido DMi1 de Leica le ayuda en sus rutinas de trabajo específicas en su laboratorio de cultivo celular. Su funcionamiento es tan intuitivo y su gestión tan cómoda que puede concentrarse plenamente en su trabajo. Elija las funciones que necesita y, si es necesario, añada fácilmente una gran variedad de accesorios que son importantes para su trabajo. Con ópticas de alto rendimiento, diseño ergonómico e iluminación LED de 5 W, el DM IL LED de Leica es ideal para el cultivo celular, la micromanipulación, la documentación de muestras inmunoteñidas y los exámenes rutinarios de células vivas.
El DM IL LED de Leica posee una amplio juego de métodos de contraste para observar su muestra del modo que usted lo necesite. El contraste de fase de alta calidad, el contraste de modulación excelente y la fluorescencia brillante están al alcance de la mano. Una buena estabilidad, mucho espacio para trabajar con sus herramientas, unas distancias de trabajo largas para alojar frascos de cultivo grandes y una iluminación estable sin calor hacen posible que trabajar en el microscopio sea fácil y cómodo.
Para requisitos especiales de diagnóstico, el microscopio está certificado para el diagnóstico in vitro (IVD) incluida la fertilización in vitro (IVF).
DMi1
El producto adecuado para su laboratorio de células vivas: elección inteligente para comprobaciones rápidas. Los elementos de control bien diseñados y calidad le permiten trabajar cómodamente.
DM IL LED
El microscopio invertido para tareas de rutina DM IL LED de Leica posee una amplio juego de métodos de contraste para observar sus muestra del modo que usted lo necesite.
Mateo TL
Un microscopio digital para el cultivo celular rutinario con una configuración y uso intuitivos, que acelera y simplifica el proceso de comprobar el crecimiento del cultivo celular para todos los miembros de su laboratorio.