Filtros de jeringa Acrodisc® certificados para MS
Los filtros de jeringa Acrodisc MS reducen el riesgo de efectos de matriz provocados por extraíbles y tienen una baja adsorción de proteínas, por lo que ofrecen una mayor precisión a la hora de realizar determinación de proteínas y disminuyen la preocupación por la pérdida de analitos.
![]() |
¿Qué es Acrodisc MS? Acrodisc MS es el primer filtro de jeringa certificado para LCMS. Ofrece unos niveles extremadamente bajos de extraíbles con altas velocidades de flujo y gran eficacia de retención para proteger sus columnas e instrumentos. ¿Cuáles son las ventajas del producto? Se trata del primer filtro certificado para LCMS con niveles de extraíbles extremadamente bajos. Los filtros de jeringa Acrodisc MS están envasados en tubos independientes para protegerlos de fuentes externas de extraíbles. Mientras un tubo está en uso, los otros permanecen sellados. La membrana de PTFE humectable con agua (politetrafluoroetileno hidrófilo) se puede emplear con disolventes orgánicos y acuosos. Cuando se conecta a una carcasa de polietileno, la membrana ofrece una excelente resistencia a los productos químicos. Los filtros de jeringa Acrodisc MS tienen una adsorción mínima de proteínas. Ver el folleto de investigación
|