Filtración de fase móvil SolVac
![]() |
La filtración de fase móvil SolVac es una ayuda esencial para garantizar la calidad y la reproducibilidad de los resultados, ya que elimina las partículas y el gas y estabiliza la línea base. Este dispositivo de uso sencillo mejora enormemente el tiempo, el coste y la seguridad en comparación con la filtración tradicional con materiales de vidrio. |
Aplicaciones
- Eliminación de partículas contaminantes de la fase móvil u otras soluciones
- Degasificación de disolventes de fase móvil y otras soluciones
- Eliminación del tiempo de espera de filtración
Ventajas
- Su diseño versátil se ajusta a la mayoría de botellas, matraces y contenedores para HPLC y elimina la necesidad de pasos adicionales como lavar matraces y transferir disolventes de fase móvil del matraz al depósito
- Alimentación directa del frasco de disolvente para HPLC. De este modo, reduce el derrame de disolventes agresivos en comparación con los embudos de vidrio o las cubetas desechables.
![]() |
![]() |
![]() |
Paso 1 | Paso 2 | Paso 3 |
Modo de empleo:
- Coloque la base en el recipiente de recepción y apoye la junta de sellado sobre el borde del recipiente. Conecte los tubos de vacío procedentes de la fuente de vacío al adaptador del puerto de vacío ubicado en el lateral de la base de la carcasa. Coloque la membrana en el soporte del filtro, que estará limpio y seco.
- Conecte el tubo de alimentación de entrada a la entrada estrechada ubicada en la carcasa superior. Coloque la carcasa superior en la base de la carcasa para sellar con seguridad la membrana. Coloque el tubo de alimentación en el disolvente que se va a filtrar.
- Aplique el vacío mientras sostiene con firmeza la carcasa del filtro SolVac hasta conseguir un vacío completo. Una vez que se haya conseguido el vacío necesario y el sistema esté "cargado", abra la pinza para iniciar la filtración. Continúe filtrando hasta que haya extraído todo el disolvente o hasta que el recipiente de recepción esté lleno.