Envases de polietileno antiestático
Características:
- Polietileno ultralimpio en rosa
- No corrosivo
- Resistente a la mayoría de los productos químicos
- Disponible opcionalmente en bolsa lisa o tubo
- Fácilmente termosellable (temperatura de sellado de 120 °C a 200 °C)
- Certificado de conformidad con cada envío
Bolsa lisa:
- Varios anchos y longitudes
- Grosor estándar: 0,100 mm
- Opcionalmente disponible con sello autoadhesivo
Tubo:
- Varios anchos y longitudes
- Grosor estándar: 0,150 mm
- El envase ideal para artículos esterilizados extra grandes
- Tubo con núcleo de plástico