Preparación de muestras biosanitarias
Dispositivos de centrifugación
Garantice un procesamiento rápido de las muestras, con recuperaciones normales superiores al 90 %.
Nanosep®
Concentración y desalinización sencilla y fiable de muestras de 50 a 500 µl
Microsep™ Advance
Confianza en la rápida recuperación de volúmenes de concentrado de <100 µl a partir de volúmenes iniciales de hasta 5 ml
Macrosep® Advance
Concentra con rapidez hasta 20 ml de muestra biológica sin que se produzcan pérdidas de muestras valiosas
Aplicación
  • Para su uso con proteínas y ácidos nucleicos
  • Concentración
  • Amortiguación de intercambio de iones
  • Desalinización
  • Fraccionamiento
Placas filtrantes Acroprep Advance
Para la preparación de muestras de alto rendimiento y procedimientos de detección
  • Proporcionan uniformidad en los tiempos de filtración, así como recuperación eficaz de muestras y microesferas
  • Disponibles con una amplia variedad de tipos de membranas, colores de placas, volúmenes de pocillos y longitudes de puntas de salida
  • Las placas se construyen a partir de polipropileno biológicamente inerte y resistente a productos químicos
  • La etiqueta de código de barras en serie permite su uso en sistemas automáticos de seguimiento
Aplicaciones
  • Concentración, purificación y desalinización de proteínas y péptidos
  • Aplicaciones con base de microesferas o resina
  • Fraccionamiento total y clarificación de lisado
  • Purificación de ADN plasmídico y genómico y de ARN
  • Filtrado general
Consultar el catálogo