Dispositivos de filtración al vacío de VacuCap®
Dispositivos de filtración al vacío de VacuCap®: innovadores filtros de tapón que pueden llenar varios frascos con un solo dispositivo
- Capacidad de procesar volúmenes de entre 100 ml y 5 l en múltiples partes alícuotas
- Reduce el espacio de almacenamiento y los residuos
- Respetuoso con el medio ambiente con residuos plásticos mínimos
- Alimentación directa desde el depósito de mezcla
- Elimina la posibilidad de contaminación durante los pasos de transferencia realizando la filtración directamente a un recipiente esterilizado
- Membrana Supor sin surfactantes y con bajo nivel de extraíbles que ofrece altas velocidades de flujo
- Disponible con un prefiltro integrado que evita las obstrucciones y aumenta el rendimiento de soluciones con niveles altos de partículas
Aplicaciones
- Filtración mediante vacío de medios de cultivo celulares y tisulares, medios microbiológicos, soluciones acuosas, soluciones de proteínas y tampones
- Prefiltración o clarificación de soluciones acuosas
- Versión de PF útil para la filtración de soluciones complicadas.
INSTRUCCIONES
![]() |
1. Conecte el tubo de alimentación en el puerto con la marca "INLET" (Entrada) del dispositivo VacuCap. Introduzca el extremo opuesto del tubo en el líquido sin filtrar que se va a extraer. |
![]() |
2. Conecte el tubo de vacío en el puerto con la marca "VACUUM" (Vacío) del dispositivo VacuCap. Consulte las precauciones de seguridad en las instrucciones del producto. |
![]() |
3. Mientras sostiene firmemente el dispositivo VacuCap en el contenedor de filtrado, inicie a aplicar el vacío. El dispositivo VacuCap se sellará firmemente a la tapa del contenedor y se extraerá el líquido. |
![]() |
4. Una vez que se haya completado la filtración, apague la bomba de vacío y permita que el vacío del interior del contenedor de recepción se disipe. Consulte las instrucciones del producto para obtener instrucciones detalladas. |
Procese más por unidad y reduzca los residuos plásticos. Reduce la necesidad de almacenamiento y los costes de los residuos en comparación con los sistemas de filtración habituales