Sistema de filtración del flujo tangencial Minimate™
El sistema de filtración del flujo tangencial Minimate™ acelera los procesos de concentración, desalinización y cambio de tampón a escala de laboratorio.
picture from research brochure page 10
- El diseño "plug and play" del sistema incluye todo el hardware, tubos y acoplamientos necesarios para poder poner en marcha de forma rápida el proceso TFF.
- Se pueden realizar los procesos de concentración y diafiltración en el mismo sistema, con una intervención mínima por parte del usuario
- Diseño rentable, fácil de limpiar y reutilizar
Aplicaciones
- Concentración y desalinización de proteínas, péptidos o ácidos nucleicos (ADN, ARN y oligonucleótidos)
- Recuperación de anticuerpos o proteínas recombinantes a partir de medios de cultivo celular aclarados
- Separación (fraccionamiento) de biomoléculas de tamaño grande y pequeño
- Concentración de vectores para terapia génica o virus
- Preparación de muestras antes de una cromatografía de columna