Aplicaciones de análisis de aire
Encuentre el método y materiales de monitoreo de aire adecuados para detectar y cuantificar diversos contaminantes y partículas para muchas aplicaciones industriales. Merck ofrece productos de muestreo de aire para ASTM, NIOSH, OSHA, US EPA, California Air Resources Board (CARB) y métodos europeos. Los productos de monitoreo de aire incluyen productos para muestreo de aire activo, pasivo y completo.
El muestreo activo se realiza extrayendo aire a través de un tipo de medio absorbente, como un tubo ORBO, un tubo térmico, un filtro o un borboteador utilizando una bomba de aire.
El muestreo pasivo se logra cuando el aire contaminado entra en el dispositivo difundiéndolo en el soporte absorbente dentro del dispositivo.
Se recoge una muestra de aire íntegra cuando el aire se introduce en algún tipo de recipiente. Además de sus medios requeridos, Merck ofrece una lista completa de estándares de referencia química.