Aplicaciones de análisis de agua
El agua limpia es una parte esencial de la vida diaria, desde la captación hasta el tratamiento de aguas residuales. El análisis a lo largo de todo el ciclo es crucial.
1) Captación de agua - Análisis de las superficies y el agua subterránea
Para analizar el agua directamente in situ, se necesita un instrumento robusto, hermético, resistente al agua y al polvo para un análisis preciso, como el colorímetro Spectroquant® Move. Para obtener resultados semicuantitativos rápidos y sencillos, está disponible una gama de tiras visuales y de análisis.
2) Tratamiento de agua - Control del proceso
Los procesos de tratamiento de agua precisan un monitoreo constante mediante el uso de varias técnicas para contribuir a la asistencia y mejorar la seguridad, por ejemplo, el pH, la turbidez, o el análisis de las materias orgánicas e inorgánicas mediante la espectrofotometría, junto con más de 180 kits de pruebas.
3) Pruebas analíticas y microbiológicas
El agua debe analizarse para detectar la presencia de microbios potencialmente peligrosos, metales, sustancias orgánicas e inorgánicas. Merck ofrece una gama de soluciones para la detección microbiológica, el análisis de trazas de metal, los métodos USEPA para la espectrofotometría y el análisis de compuestos volátiles y semivolátiles.
4 & 5) Generación y tratamiento de aguas residuales
El análisis de las aguas residuales debe llevarse a cabo antes y durante el tratamiento para garantizar que se utilizan los métodos correctos, y que la limpieza cumple con las directrices reglamentarias pertinentes. Está disponible una gama de soluciones para la preparación de muestras, incluyendo SPE y SPME, y para algunos análisis como TOC, nitrógeno total, etc., es necesario realizar una digestión utilizando un termorreactor o un conjunto de grietas. Otros parámetros importantes que ayudan a salvaguardar nuestros suministros de agua incluyen pruebas de tensioactivos y pruebas de desinfección, por ejemplo, cloro, cloruro, ácido peracético, etc. En la guía de aguas residuales a continuación está disponible una visión general completa. 
Algunos ejemplos de aplicaciones de análisis de agua y guías