Alfombrillas antifatiga para salas limpias
Las alfombrillas antifatiga para salas limpias tienen la comodidad del poliuretano con la ventaja añadida de poder limpiarse fácilmente gracias a su superficie superior de celda cerrada/no porosa. Fabricadas de materias primas vírgenes, las alfombrillas son completamente sólidas. Cuentan con una resistencia extremadamente buena a productos químicos (excepto a disolventes orgánicos) y a UV, así como una superficie de propiedades antiestáticas.
Todas las alfombrillas se pueden personalizar con cualquier tamaño o forma y tienen 12 años de garantía.
Antifatigue Mats
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...