Suelos para salas limpias
Los suelos de descontaminación utilizan un polímero patentado para atraer y retener más del 98% de las partículas que portan pies y ruedas. Las partículas son atraídas de forma natural por la superficie del suelo y únicamente se liberan mediante una limpieza húmeda. Para restablecer su eficacia completa, simplemente pasar la mopa, aclarar y secar.
Con un bajo perfil (solo 2,5 mm de grosor) y gracias a sus bordes biselados soldados en todos los lados, los operadores pueden caminar sin tropezar y los carros se pueden empujar sin ningún esfuerzo. Los suelos de descontaminación se deben pegar al suelo base, lo que garantiza una perfecta sujeción y una vida útil máxima. Gracias a su resistencia excepcional al peso, los suelos son compatibles con el tráfico de pies, pero también con carretillas y elevadores pesados.
Las propiedades fundamentales del polímero (bacteriostático, ESD, no libera gases) hacen que nuestros suelos sean la solución ideal para el control de la contaminación en áreas de vestuario, en zonas de entrada de material y en salas limpias.