Accesorios para ordenadores para salas limpias
Dado que el teclado es una de las zonas con mayor nivel de contaminación de la sala limpia y es muy difícil de limpiar, muchos usuarios lo cubren con una lámina protectora. El teclado especialmente desarrollado para su uso en salas limpias supone una enorme mejora con respecto a esas láminas.
Los teclados sensibles al tacto para salas limpias no tienen espacios entre las teclas para reducir la acumulación de partículas. El teclado para salas limpias está completamente sellado y es impermeable, por lo que es fácil de limpiar y desinfectar. Fabricado en acrílico o vidrio. Adecuado para el control total de infecciones.
Los ratones para salas limpias tienen exactamente la misma funcionalidad que un ratón de sobremesa normal. Está sellado y, para desinfectarlo a fondo, puede sumergirse completamente en una solución limpiadora. Los ratones son compatibles con cualquier conexión USB y con todos los sistemas informáticos.