Papel y notas adhesivas para salas limpias
Nuestro papel para salas limpias tiene una superficie suave (látex impregnado) con un mínimo de partículas e iones, lo que reduce la posible contaminación en un área de producción limpia. El papel está ligeramente coloreado para facilitar su diferenciación del papel normal. Admite escritura, fotocopiado e impresión en todos los equipos de oficina normales y tiene una excelente retención de tóneres y tintas. Disponible en diferentes formatos (DIN A5, A4, A3 o como papel para ordenador), pesos y colores.
Las notas adhesivas están fabricadas con papel para salas limpias. Limpiadas y envasadas en una sala limpia de clase 100/ISO5. Contienen adhesivo reposicionable a base de agua y sin disolventes. Se pueden pegar y quitar sin dejar residuos. Para anotación de documentos o dejar mensajes en todos los entornos de salas limpias. Disponibles en muchos colores.
Paper & Sticky Pads
Please choose from a list of products and refine your search by attributes...