Prendas interiores Quantus
Para optimizar el sistema de prendas Quantus®, le recomendamos el uso de prendas interiores funcionales resistentes a la abrasión.
Hay disponibles mezclas de alta calidad en poliéster, microfibra o algodón/poliéster que minimizan las fibras sueltas. Se consigue una comodidad añadida gracias al transporte óptimo de la humedad y el calor.
Aparte de los aspectos fisiológicos y la comodidad, son cada vez más importantes a la hora de elegir las prendas interiores aspectos de las prendas de trabajo resistentes como los requisitos CI y los estilos y colores modernos.
La gama de productos de prendas interiores Quantus incluye:
- Sudaderas (manga larga)
- Camisetas (manga corta)
- Pantalones
- Chaquetas
- Calcetines
Tejidos de prendas interiores Quantus
Descripción general de modelos de prendas interiores Quantus
Tallas de prendas interiores Quantus
Prendas interiores estándar
Disponible sudadera (manga larga con puños tejidos), camisetas (manga corta), pantalones (con elástico a la altura del tobillo). De microfibra, acabado antimicrobiano
AreaDress
Chaquetas y pantalones. Equipados con antiestáticos y antimicrobianos. Sensación mucho más suave, con sujeción fuerte y excelente transpirabilidad.
Calcetines
Calcetines con baja abrasión y lavables a 30 °C.