Prendas Quantus
Pregunte por los modelos disponibles en los respectivos tejidos y tamaños.
Tejidos (monos, capuchas, mascarillas, cubrebotas, cubrezapatos, batas)
Descripción general de modelos
Basándonos en nuestra larga experiencia, hemos desarrollado más tejidos que proporcionan diferentes características (para aplicaciones específicas en salas limpias, con protección frente a salpicaduras, protección contra las llamas, resistencia a cortes, propiedades ESD, etc.). Pregunte por los modelos disponibles en los respectivos tejidos y tamaños.
Talla
Batas
Con botones a presión o cremallera (modelo: Quantus Control), con o sin bolsillos.
Monos
Monos con costuras solapadas para una cobertura de las costuras segura y bien sellada. Con capucha con cara abierta y mascarilla, disponible como versión combinada con capucha lisa integrada o con función ESD especial.
Mascarillas
Botones a presión o con tira de velcro para fijar a las capuchas
Gorros
Gorros «estilo inflado» con elástico para ajuste del tamaño y botones a presión para ajuste del ancho.
Capuchas
Adaptación óptima mediante el ajuste de ancho continuo en la parte posterior, con protección para los hombros y con botones a presión para abotonar la mascarilla en el interior de la capucha.
Boot Covers
Optimum fit due to adjustments at top, at instep and at knee and ankle high, with robust, waterproof and autoclavable sole.
Cubrezapatos
Elástico en la parte superior, ajuste del ancho, refuerzo doble. Con suela de plástico firme e impermeable.