Monos Quantus
Características:
- Costuras solapadas para una cobertura de las costuras segura y bien sellada
- Cremallera frontal de plástico (cubierta doble)
- Cuello alto con botón a presión
- Cinturilla elástica regulable con botón
- Cómodo estilo raglán
- Puños tejidos antiestáticos como cierre de la manga
- Cierres de pernera regulables en anchura con botones a presión
- Botones a presión en la parte superior izquierda; con tira de clip blanca de PES (An x Al) 12 x 2 cm
- Parche de cuello cosido con etiqueta
- Trabilla para colgar en el cuello
Características opcionales:
- Puños tejidos antiestáticos en tobillos
- Tira de clip de tejido para salas limpias (impresa/no impresa)
- Impresión personalizada: logo de la empresa, nombre, códigos, etc.
- Presillas para sujetar bolígrafos, teléfonos móviles, pases de identificación, etc. (Tamaño: [An x Al] 8 x 4 cm)
- Modelos funcionales ESD disponibles previa petición
- Mono combinado: mono con capucha lisa integrada que incluye inserciones de malla en las orejas, campo de visión abierto, 4 botones a presión en la parte frontal para el ajuste; la capucha puede ajustarse en la parte trasera por medio de botones a presión
Tallas: XXS - XXXL. Tallas especiales disponibles