Producción de cátodos y ánodos de baterías
Producción de cátodos y ánodos de baterías
Avantor impulsa la ciencia avanzada de las baterías para crear un mundo mejor
Las baterías de iones de litio cuentan con dos electrodos: el cátodo y el ánodo.
Cuando la batería se descarga, el ánodo libera iones de litio al cátodo (que fluyen a través del electrolito), así como electrones (que fluyen a través del circuito eléctrico), generando estos últimos una corriente eléctrica. Cuando se enchufa la batería para recargarla, ocurre lo contrario, es decir, los iones de litio son liberados por el cátodo y recibidos por el ánodo.
Independientemente del tipo de electrodo, suelen estar formadas por una lámina metálica recubierta de un compuesto formado por un binder polimérico, un aditivo conductor y un material activo.
- El cátodo es una fina lámina de aluminio recubierta de un compuesto. Los materiales activos del cátodo están compuestos de litio y metal. El binder polimérico más utilizado es el fluoruro de polivinilideno (PVDF), que se disuelve en disolventes tóxicos e inflamables como la n-metilpirrolidona (NMP) y la n,n-dimetilformamida (DMF).
- El ánodo suele ser una fina lámina de cobre recubierta de un compuesto. El material activo del ánodo es el grafito (producido sintéticamente o extraído de minas). Un binder polimérico comúnmente utilizado para el ánodo es la carboximetilcelulosa (CMC) que se disuelve en agua desionizada (DI Water)
- El negro de carbón Super P (CB) se utiliza ampliamente como aditivo conductor en cátodos y ánodos Ya sea a escala de laboratorio o industrial, Avantor le apoyará ofreciéndole materias primas críticas, productos químicos, equipos, instrumentos, así como una amplia gama de productos para I+D, QA/QC, pruebas, entorno controlado, equipos de protección personal, seguridad y gestión de instalaciones.
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información o rellene nuestro formulario de contacto
Entornos controlados
Avantor ofrece una extensa gama de productos de salas limpias para proteger los productos y los procesos.
Equipos de protección y seguridad
Avantor ofrece una amplia gama de equipos de protección personal (PPE) para proteger al operador durante la investigación, la fabricación o el reciclaje.
Gestión de instalaciones
Avantor ofrece una amplia gama de productos para mantener las instalaciones limpias, seguras y ordenadas.
Productos químicos y materias primas para la producción
Avantor ofrece una amplia gama de productos químicos para el I+D y la producción de materiales activos de baterías.
Equipos e instrumentos
Avantor distribuye una amplia gama de equipos de procesos e instrumentos de los principales fabricantes.
I+D, QA/QC. Ensayos
Avantor ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades especiales de I+D, QA/QC; laboratorios de ensayo.
NMP
Avantor ofrece N-metil-2-pirrolidona (NMP) en diferentes grados (ACS, electrónica, microelectrónica, etc...)
Proceso de fabricación de electrodos y su influencia en el rendimiento de las baterías de iones de litio: estado actual de la técnica y tendencias futuras
El proceso de fabricación de los electrodos es esencial para determinar las baterías