Montaje de células, módulos y paquetes de baterías
Conjunto de baterías, módulos y paquetes
Avantor impulsa la ciencia avanzada de las baterías para crear un mundo mejor
En pocas palabras, las baterías, los módulos y los packs son unidades de baterías conuntas. Un grupo de baterías constituye un módulo y un grupo de módulos constituye un paquete.
Mientras que la producción de electrodos de baterías es principalmente un proceso químico, la producción de células, módulos y paquetes de baterías es un proceso de ensamblaje mecánico.
Las baterías son contenedores que almacenan energía químicamente. Tienen muchas formas, pero las tres más comunes son la prismática, la de bolsa y la cilíndrica.
Las baterías se disponen en módulos para conseguir unidades útiles. Las baterías se conectan mediante barras colectoras de cobre o aluminio en serie y en paralelo, formando paquetes de baterías, para alcanzar el voltaje y la capacidad energética deseados. Un coche eléctrico, por ejemplo, necesita entre 400 y 800 voltios, y una sola batería suele tener entre 3 y 4 voltios.
Por último, el pack de baterías es la carcasa completa que suministra energía al vehículo eléctrico. El pack suele contener baterías y/o módulos de baterías, software (BMS - sistema de gestión de baterías) y, a menudo, un sistema de refrigeración y calefacción, dependiendo de dónde y cómo se vaya a utilizar el pack de baterías.
Más adelante, las baterías podrán integrarse directamente en el pack de baterías completo, sin dividirlo en módulos individuales (Cell to Pack) o integrarse directamente en el bastidor del vehículo (Cell to chassis).
Antes de instalar una batería en un VE, hay que formatearla y probarla. La formación de la batería es actualmente el principal cuello de botella del proceso de fabricación de baterías. Los ciclos de carga y descarga que activan el material en una batería o paquete recién ensamblado pueden durar hasta 20 horas. Pero el proceso es esencial, ya que influye enormemente en la vida útil, la calidad y el coste de la batería. Casi todas las baterías recién fabricadas se someten a un proceso de formación y prueba antes de poder montarse en un sistema.
Avantor le apoyará ofreciéndole productos químicos, equipos, instrumentos, así como una amplia gama de productos para I+D, QA/QC, ensayos, entorno controlado, equipos de protección personal, seguridad y gestión de instalaciones
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información o rellene nuestro formulario de contacto
Entornos controlados
Avantor ofrece una extensa gama de productos de salas limpias para proteger los productos y los procesos.
Equipos de protección y seguridad
Avantor ofrece una amplia gama de equipos de protección personal (PPE) para proteger al operador durante la investigación, la fabricación o el reciclaje.
Gestión de instalaciones
Avantor ofrece una amplia gama de productos para mantener las instalaciones limpias, seguras y ordenadas.
Productos químicos y materias primas para la producción
Avantor ofrece una amplia gama de productos químicos para el I+D y la producción de materiales activos de baterías.
Equipos e instrumentos
Avantor distribuye una amplia gama de equipos de procesos e instrumentos de los principales fabricantes.
I+D, QA/QC. Ensayos
Avantor ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades especiales de I+D, QA/QC; laboratorios de ensayo.