Reciclaje de baterías
Reciclaje de baterías
Avantor impulsa la ciencia avanzada de las baterías para crear un mundo mejor
Las baterías de iones de litio suelen contener metales útiles y valiosos de alta calidad. También contienen sustancias nocivas, como disolventes orgánicos y sales de litio que contienen flúor.
Por tanto, el reciclaje de las baterías de iones de litio tiene un beneficio económico potencial considerable y ayuda a proteger el entorno natural.
El reciclaje de las baterías de iones suele implicar tanto procesos físicos como químicos:
- Procesos mecánicos (incluidos los procesos inertes de trituración, clasificación y tamizado y un caso especial: la separación termomecánica)
- Procesos hidrometalúrgicos
- Procesos pirometalúrgicos
Hoy día, la mayoría de baterías de iones de litio recicladas han sido sometidas a un proceso llamado "trituración", en la que la batería se desmenuza en trozos muy pequeños. Tras la trituración, la llamada «masa negra» se procesa para extraer los metales preciados, como el cobalto y el níquel.
Avantor le apoyará ofreciéndole productos químicos, equipos, instrumentos, así como una amplia gama de productos para I+D, QA/QC, ensayos, entorno controlado, equipos de protección personal, seguridad y gestión de instalaciones.
Contacte con su representante de ventas local para obtener más información o rellene nuestro formulario de contacto.
Entornos controlados
Avantor ofrece una extensa gama de productos de salas limpias para proteger los productos y los procesos.
Equipos de protección y seguridad
Avantor ofrece una amplia gama de equipos de protección personal (PPE) para proteger al operador durante la investigación, la fabricación o el reciclaje.
Gestión de instalaciones
Avantor ofrece una amplia gama de productos para mantener las instalaciones limpias, seguras y ordenadas.
Productos químicos y materias primas para la producción
Avantor ofrece una amplia gama de productos químicos para el I+D y la producción de materiales activos de baterías.
Equipos e instrumentos
Avantor distribuye una amplia gama de equipos de procesos e instrumentos de los principales fabricantes.
I+D, QA/QC. Ensayos
Avantor ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades especiales de I+D, QA/QC; laboratorios de ensayo.