Producción de materiales para baterías
Producción de materiales para baterías
Avantor impulsa la ciencia avanzada de las baterías para crear un mundo mejor
Las baterías actuales de iones de litio constan en gran medida de cuatro componentes principales: cátodo, ánodo, electrolito y separador.
- El cátodo es una fina lámina de aluminio recubierta de un compuesto formado por agente activo, disolvente, aditivo superconductor y binder. Los materiales activos del cátodo suelen estar compuestos de litio y metal.
- El ánodo es una fina lámina de aluminio recubierta de un compuesto formado por agente activo, disolvente, aditivo superconductor y aglutinante. El material activo del ánodo es el grafito (producido sintéticamente o extraído de minas).
El electrolito se compone de sales, disolventes y aditivos.
- En la actualidad, los separadores típicos se fabrican con resinas sintéticas como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP).
Avantor le apoyará ofreciéndole materias primas esenciales productos químicos, equipos, instrumentos, así como una amplia gama de productos para I+D, QA/QC, ensayos, entornos controlados, equipos de protección personal, seguridad y gestión de instalaciones.
Contacte con su representante de ventas local para obtener más información o rellene nuestro formulario de contacto
Entornos controlados
Avantor ofrece una extensa gama de productos de salas limpias para proteger los productos y los procesos.
Equipos de protección y seguridad
Avantor ofrece una amplia gama de equipos de protección personal (PPE) para proteger al operador durante la investigación, la fabricación o el reciclaje.
Gestión de instalaciones
Avantor ofrece una amplia gama de productos para mantener las instalaciones limpias, seguras y ordenadas.
Productos químicos y materias primas para la producción
Avantor ofrece una amplia gama de productos químicos para el I+D y la producción de materiales activos de baterías.
Equipos e instrumentos
Avantor distribuye una amplia gama de equipos de procesos e instrumentos de los principales fabricantes.
I+D, QA/QC. Ensayos
Avantor ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades especiales de I+D, QA/QC; laboratorios de ensayo.
35AD654F78874D21828635093224212B_83371
El electrolito más común en las baterías de litio es una solución salina de litio como el hexafluorofosfato de litio (LiPF6)
Ropa de protección
Descubra nuestra amplia gama de ropa de trabajo, monos desechables...
Arneses anticaídas
Sistemas personales de detención de caídas
Guantes
Afine aquí la búsqueda del guante adecuado para su aplicación
Detectores de gas
Detectores multigas, detectores de oxígeno
Almacenamiento de productos químicos
Nuestras soluciones de almacenamiento de productos químicos proporcionan formas seguras de almacenar los materiales corrosivos o inflamables, protegiendo al personal y las instalaciones....