Ciencia avanzada de baterías – Productos químicos y materias primas
Avantor ofrece miles de productos químicos adecuados para una multitud de aplicaciones analíticas en I+D de nuestras marcas clave - la garantía de productos químicos de alta calidad y un rendimiento reproducible de lote a lote es clave para alcanzar sus objetivos de control de calidad, producción o I+D.
Productos químicos de cátodos
Los materiales catódicos suelen incluir óxidos de metales de transición que pueden alojar litio cambiando sus estados de oxidación. También ofrecemos muchas sales a base de sodio y otras sales para la investigación de tecnologías sin litio.
Separador y binders
Entre los materiales separadores utilizados para controlar la conductancia térmica figuran el polietileno, el polipropileno y otros polímeros en láminas o en polvo.
Componentes metálicos de la batería
Los metales puros y las aleaciones metálicas que se utilizan en las baterías incluyen el aluminio, el cobalto, el acero inoxidable y el níquel en muchas formas, como láminas, alambres, polvos y varillas.
Disolventes orgánicos
Amplia gama completa de disolventes de alta pureza para la producción de baterías
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información o rellene nuestro formulario de contacto