Incubadoras de DBO
Todos los métodos de DBO requieren que las muestras se guarden a 20 °C (68 °F) durante 5 días. VWR ofrece una amplia gama de incubadoras con control de la temperatura.
La gama Lovibond®
6 modelos; de 2 a 40 °C (0,1 °), de 135 a 445 l
La gama Velp
6 modelos; temperatura fija o de 3 a 50 °C (0,1 °), de 120 a 215 l
La gama WTW
- OxiTop® Box: temperatura fija a 20 °C ±0,5 °C
- 5 modelos; de 10 a 40 °C (0,5 °), de 180 a 500 l