DBO de la respiración: autocomprobaciones de DBO
Una reducción del oxígeno (debido a su consumo por parte de microorganismos) provoca una diferencia de presión definida y esta se mide mediante un sensor de presión. Son prácticas y fáciles de realizar.
Aplicaciones para métodos de DBO respirométrico
- Determinación del DBO5 respirométrico de aguas residuales domésticas, WTW (parte de Xylem)
- Determinación del DBO5 respirométrico de aguas residuales contaminadas con toxinas o inhibidores tanto orgánicos como inorgánicos, WTW (parte de Xylem).
- Sistemas de monitorización y medición de DBO de acuerdo con DIN/ISO 9000 y GLP, WTW (parte de Xylem)
DBO, OxiTop®-i, WTW
Sistema de medición de DBO(5) OxiTop® respirométrico; mediciones de autocomprobación en muestras no diluidas (hasta 4000 mg/l DBO).
DBO, Oxitop®-IDS inalámbrico, WTW
Para BOD (a 4000 mg/l) y todos los demás estudios respirométricos que usan conectividad Bluetooth® para trabajar con Multi 3630 IDS o 3620 IDS (pH/conductividad/DO/turbidez).
BOD Sensor, Velp
Sistema de medición de DBO(5) respirométrico; mediciones de autocomprobación en muestras no diluidas (hasta 999 mg/l DBO).
BOD EVO Sensor, inalámbrico, Velp
Gestión de datos y generación de informes con transmisión de datos inalámbrica al exclusivo software BODSoft™. 80 muestras en paralelo (hasta 999 mg/l DBO).