Dilución de DBO
Método de medición de DBO oficial según EN 1899-1 y DI EN 1899-2, método oficial EPA.
Tratamiento de muestras simplificado
- Cálculo de DBO automático
- Aprobado por EPA
El sensor de oxígeno autoagitable para StirrOx® G para la determinación de oxígeno en frascos Karlsruhe permite:
- Flujo constante para alta reproducibilidad
- No es necesaria realizar una calibración a cero
- Uso inmediato para medición