Bürkle GmbH – Eleve sus muestras al siguiente nivel
Su experto en muestras le ayuda a encontrar soluciones para las aplicaciones más diversas y las demandas más exigentes. Optimize sus muestras con nuestras soluciones de muestras.
A la hora de tomar las muestras, se realiza una prueba aleatoria para una cantidad general. Estas muestras sirven de base para el análisis relativo de la garantía de calidad. Sólo las muestras representativas y auténticas pueden informarle con seguridad acerca de la calidad, las propiedades o la composición de un material en particular.
Con la tecnología más actualizada se pueden efectuar análisis de materiales muy precisos. No obstante, esta tecnología no es útil si se produce un error durante la toma de muestras y este error perdure en todas las fases del análisis, con la consecuencia de que el resultado final de la comprobación de la calidad sea erróneo. Esta es la razón por la cual la toma de muestras y el uso de muestreadores adecuados es tan importante. Bürkle le ofrece el rango más amplio de muestreadores manuales. Descubra qué muestreador es ideal para sus aplicaciones.
Muestreadores para productos a granel
Herramientas para el muestreo de materiales a granel. Encuentre soluciones de muestreo para polvo, gránulos o granos grandes, como maíz o frutos secos.
Muestreadores para materiales viscosos
Muestreadores para sustancias viscosas, como aceites, emulsiones, cremas, lodos y materiales semisólidos, como queso, mantequilla, arcilla, jabón etc.
Muestreadores para líquidos
Equipos de muestreo para tomar muestras de contenedores de profundidades diversas, desde pequeños bidones hasta grandes tanques o incluso en cauces de aguas abiertos.
Muestreadores específicos para la industria farmacéutica
¿Condiciones de superficie sobresalientes y el equipo más fácil de utilizar o de un solo uso? Ofrecemos las soluciones más diferentes.
Muestreadores de un solo uso para los máximos estándares en la toma de muestras
La limpieza de los muestreadores es una tarea exigente que requiere mucho tiempo, especialmente cuando el material es grasiento, fuertemente adhesivo o tóxico. El uso único es la solución.
Herramientas pequeñas para muestreo de acero inoxidable
Esta sección incluye una serie de herramientas pequeñas de acero inoxidable: de pinzas a espátulas, para el muestreo o el procesamiento de muestras.
Muestreadores de hielo y carne
Muestreadores esterilizables de acero inoxidable que se utilizan mayoritariamente en la industria de los alimentos.
Muestreadores de suelo
Muestreadores robustos para diferentes tipos de muestras de suelo, arenas gruesas o grava.
Accesorios para muestreo
Los accesorios adecuados le ayudarán a completar su proceso de muestreo. Este capítulo muestra una pequeña selección de herramientas útiles para optimizar el muestreo.
Preguntas frecuentes
Sí, todos nuestros muestreadores desechables de un solo son adecuados para los alimentos. Cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria de la UE y con la normativa de la FDA.
Garantizamos la esterilidad durante dos años después de la producción. La fecha de caducidad está impresa en cada paquete individual de los artículos estériles y muestreadores. También se indica el número de lote, que consiste en la fecha de producción y número del artículo.
El número de lote está impreso en cada uno de los paquetes de cada artículo y en la caja de cartón, en el envoltorio exterior.
Sí, proporcionamos una certificación completa para los muestreadores de un solo uso. Para cualquier pregunta sobre los certificados, póngase en contacto con certificates@avantorsciences.com
Para encontrar un muestreador adecuado, deben responderse las siguientes preguntas:
- ¿De qué medio se tienen que tomar muestras?
- ¿Qué consistencia posee el medio?
- ¿De qué tipo de contenedor se toma la muestra?
- ¿Qué volumen se requiere?
- Técnica de muestreo: ¿muestra objetivo, muestra multicapa o muestra multiobjetivo?
- Muestreadores desechables o reutilizables: ¿tiene el muestreador que ser puro y estéril? ¿El material del que se deben tomar muestras es grasiento, muy adhesivo o tóxico? ¿El usuario puede realizar una limpieza fácilmente sin ponerse en riesgo?
Asimismo, estamos naturalmente disponibles en todo momento en caso de que usted necesite ayuda o desee realizar una consulta.
Los muestreadores deben poderse limpiar fácil y rápidamente. Por este motivo, han sido diseñados sin ninguna ranura ni fisura y con superficies muy suaves. Todos los muestreadores se pueden desmontar para facilitar su limpieza. Cuánto mayor sean los requisitos (pureza, esterilidad, etc.), hay una mayor probabilidad de que estos solo se puedan cumplir con el uso de muestreadores de un solo uso que pueden eliminarse después de su uso.
Tomar muestras de sacos, cajas o bolsas con lanzas tomamuestras es una práctica común y contrastada a lo largo del tiempo. Para cerrar los agujeros que aparecen, recomendamos los sellos de control close-it desarrollados específicamente para esta finalidad. La etiqueta posee una estructura de sándwich (aluminio/papel) y sella el contenedor herméticamente (barrera de vapor). La parte posterior de la etiqueta está revestida con un potente adhesivo que se adhiere a casi cualquier superficie: incluso si la superficie está revestida con polvo fino, un poco de humedad o incluso congelada. Para aplicaciones con alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos o aditivos alimenticios, existen los sellos close-it food & pharma para cumplir con los requisitos relativos a los alimentos en la UE y las directrices de la FDA.
Los principales motivos para utilizar muestreadores desechables son:
- Máximos requisitos (pureza, esterilidad, GMP)
- Limpieza que ahorra muchos gastos y tiempo
- Muestreo frecuente
- Elevados requisitos de auditoría
- Sustancias peligrosas/agresivas/tóxicas
Sí, todos los artículos de un solo uso también están disponibles no estériles como versión LaboPlast, que no está esterilizada, pero sí fabricada en una sala limpia de la clase 7 (10 000).
Sí, todos los artículos pequeños como palas, cucharas, espátulas, cucharas de medición, fórceps y rascadores están disponibles en azul y azul detectable (detectable por escáneres de color, detectores de metal o rayos X) además de blanco.
Las palas, cucharas y espátulas de un solo uso también están disponibles en PE biodegradable en vez de PS. El PE biodegradable está hecho de materias primas sostenibles, lo que permite prescindir de materias fósiles. Esto se traduce en una menor emisión de CO2 y, por tanto, en una reducción de los gases de efecto invernadero.
Como somos el fabricante de los muestreadores, en general podemos fabricar versiones personalizadas de los muestreadores, p. ej., en diferentes longitudes y tamaños, diversos colores y demás características deseadas. Pero se tiene que verificar individualmente en función del muestreador y los cambios deseados.
Fabricamos la mayoría de nuestros productos en Alemania.
No, usted tiene que comprobar la resistencia del material del muestreador al producto químico específico. No se puede generalizar. Es importante comprobarlo, ya que de lo contrario, el muestreador reacciona con el producto químico y contamina la muestra y el material del que se han tomado muestras. Para evitarlo, facilitamos una lista de resistencia a productos químicos donde usted puede comprobar la resistencia de los diferentes materiales a diferentes productos químicos.
En las llamadas salas limpias, la concentración de partículas que contiene el aire se mantiene lo más baja posible gracias al uso de ropa de trabajo, materiales y técnicas adecuadas y también gracias a un sistema de ventilación especial. La clase de sala limpia respectiva define el número máximo de partículas con un tamaño respectivo que puede estar presente. Para cumplir con la clase de sala limpia especificada, el número real de partículas tiene que controlarse periódicamente. Es así como se puede mantener un número de partículas muy bajo en la superficie del muestreador. De este modo, usted puede estar seguro de que los muestreadores son muy puros y de que se descarta una contaminación. Así, se pueden tomar muestras representativas y auténticas y hacer afirmaciones fiables sobre la calidad, las propiedades o la composición del material. Esto hace referencia a todos los muestreadores y herramientas desechables de un solo uso LaboPlast y SteriPlast: los no estériles son esterilizados después de la producción en la sala limpia.
En muchas industrias existen los requisitos de auditoría en base a las directrices de GMP. No solo se deben validar las herramientas utilizadas como parte de las auditorías que se realizan periódicamente, sino que el plan, el proceso y el método de limpieza también tienen que validarse. No obstante, la validación del proceso de limpieza y, por ende, la verificación de la efectividad y reproducibilidad del procedimiento de limpieza es difícil y caro. Una validación puede ser incluso parcialmente imposible. Se prescinde enteramente de la validación del método de limpieza cuando se utilizan muestreadores desechables porque estos se eliminan después de emplearse. Se utiliza un nuevo muestreador para cada muestreo. Se garantiza que este es puro, por lo que se descarta una contaminación (cruzada). Después del uso, el muestreador se elimina, por lo que su limpieza y validación no son necesarias en absoluto.
En algunos ámbitos, el uso de los muestreadores y herramientas de un solo uso es obligatorio. Aquellos que utilicen palas, cucharas o espátulas pueden pasarse a la versión hecha de PE biodegradable, que está hecha a partir de recursos renovables y no de materias primas fósiles para contribuir a la sostenibilidad y ecología. Todos los artículos de un solo uso son reciclables, en función del nivel y tipo de contaminación. Se debe sopesar el esfuerzo y los residuos asociados con la limpieza de los muestreadores reutilizables y el esfuerzo y los residuos asociados con el uso de los muestreadores desechables.