Muestreadores para materiales viscosos
Muestreadores para sustancias viscosas, como aceites, emulsiones, cremas, lodos y materiales semisólidos, como queso, mantequilla, arcilla, jabón etc.
Muestreadores para medios viscosos - principio de jeringa
Poder de succión potente para medios viscosos. Los productos son extraídos y expulsados mediante la punta del muestreador para una toma de muestras sencilla.
Espátulas
Herramientas para la toma de muestras de materiales pastosos para la recogida, división y mezclado de pastas, cremas y otros materiales viscosos.
Lanzas y taladros de mano para materiales viscosos
Ideal para el recorte de muestras para el control de calidad de sustancias similares a la pasta. Disponible en diferentes versiones para productos ligeramente o muy pegajosos.
- Lanzas de pigmento y taladros de mano
- Lanza con válvula: para las muestras multicapa de materiales similares a la pasta
- Espátula - íntegra de acero inoxidable
- QualiRod conical - para el muestreo de sustancias similares a la pasta
- QualiRod cylindrical - para el muestreo de sustancias similares a la pasta