Muestreadores de un solo uso para los máximos estándares en la toma de muestras
La limpieza de los muestreadores es una tarea exigente que requiere mucho tiempo, especialmente cuando el material es grasiento, fuertemente adhesivo o tóxico. Uso ùnico es la solución
Lanzas de muestreo - para líquidos
Muestreadores de un solo uso para líquidos fluidos a fluidos viscosos.
DispoDippers y DispoLadles
Los tomamuestras combinan un muestreador y un contenedor de muestras en un dispositivo, mientras que los cazos presentan escalas en relieve y dos caños para usuarios diestros y zurdos.
Lanzas para muestreo - para polvo y gránulos
Muestreadores de un solo uso para diversas aplicaciones, desde toma de muestras de pequeñas cantidades de polvos hasta el muestreo de grandes cantidades de granulados de grano pequeño.
- PowderDispo
- DispoPicker - con punta cerrada para la toma de muestras de polvos desde la parte superior
- DispoLance - canaliza las muestras directamente a bolsas de muestreo por ejemplo
- MicroDispo - para volúmenes de muestras pequeños
- MultiDispo - para muestras de todas las capas
- TargetDispo - para muestras puntuales
Palas, rascadores, cucharas y espátulas
Herramientas de muestreo para recoger, manipular y procesar materiales de muestra desde volúmenes muy pequeños a muy grandes (0,5 ml) (1 l).
- Palas para muestreo
- Palas para muestreo con mango largo
- Rascadores para muestreo
- Cucharas para muestreo
- Cucharas para muestreo con mango largo
- Cucharas para muestreo con mango largo, curvadas
- Cuchara de dosificación
- Cuchara / espátulas para muestreo
- Micro espátulas para muestreo - para pequeñas cantidades
- Espátulas para muestreo
- Espátula cuchillo paleta para muestreo
Herramientas de muestreo detectables
Herramientas de muestreo con un aditivo especial que las hace visible para los escáners de color, detectores de metales o rayos X, incluso si están hechos de PS.
- Cucharas de muestreo detectables
- Palas para muestreo con mango largo
- Rascadores para muestreo
- Cucharas para muestreo
- Cucharas para muestreo con mango largo
- Cucharas para muestreo con mango largo, curvadas
- Cuchara de dosificación
- Espátulas para muestreo
- Espátula cuchillo paleta para muestreo
- Pinzas, angulares/puntiagudas, puntiagudas o con punta ancha
- Cucharón con esquinas redondeadas y mango largo
Herramientas de muestras de color azul para una mayor visibilidad
Los productos azules, o parte de ellos, se pueden encontrar rápidamente e identificarse fácilmente, dado que no hay ningún producto alimentario natural que tenga este color.
- Cucharas para muestreo de alimentos, azul
- Palas para muestreo con mango largo, azul
- Rascadores para muestreo de alimentos, azul
- Cucharas para muestreo de alimentos, azul
- Cucharas para muestreo con mango largo, azul
- Cucharas para muestreo con mango largo, curvadas, azules
- Cuchara de dosificación, azul
- Espátulas para muestreo de alimentos, azul
- Espátula cuchillo paleta para muestreo, azul
- Pinzas, azules, angulares/puntiagudas, puntiagudas o con punta ancha
- Cucharón, azul, con esquinas redondeadas y mango largo
Línea ecológica de Bürkle - La pureza de productos desechables y la sostenibilidad ecológica combinadas a la perfección
Fabricados a partir de materias primas renovables y 100 % reciclables, estos productos ayudan a combinar las demandas de máxima calidad en herramientas para muestreo y la sostenibilidad
Pinzas desechables para el trabajo preciso de laboratorio
Ideal para agarrar, levantar y mover objetos pequeños, por ejemplo, tejido fino, artículos pequeños o muestras sólidas.