Muestreadores específicos para la industria farmacéutica
¿Condiciones de superficie sobresalientes y el equipo más fácil de utilizar o de un solo uso? Ofrecemos las soluciones más diferentes.
Lanzas para muestreo
En la industria farmacéutica hay una alta demanda de muestreadores. El diseño orientado a la aplicación, el excelente aspecto de la superficie y la mano de obra son nuestros puntos fuertes.
- Novartos Uno: 2 o 3 muestras idénticas con una sola recogida de muestras
- Novartos Multi: hasta siete veces 2 o 3 muestras con una sola recogida de muestras
- PharmaPicker - para el muestreo de pequeñas cantidades
- StickProof - con una punta especialmente fina
- Mini ViscoSampler - para pequeños volúmenes de material viscoso
Cucharas y palas farmacéuticas
Para prevenir la contaminación cruzada, las cucharas y palas farmacéuticas deben presentar superficies altamente pulidas sin grietas ni hendiduras donde pueda permanecer el material.
La limpieza de los muestreadores es una tarea exigente que requiere mucho tiempo, especialmente cuando el material es grasiento, fuertemente adhesivo o tóxico. El uso único es la solución