Muestreadores para líquidos
Equipos de muestreo para tomar muestras de contenedores con profundidades diversas, desde pequeños bidones hasta grandes tanques o incluso cauces de aguas abiertos.
Muestreadores de inmersión y sifones sumergidos
Muestreadores para líquidos de baja viscosidad. Disponibles en diferentes versiones, longitudes y materiales, de forma que el muestreador se pueda adaptar a la aplicación.
Palas
Hechas de diversos materiales para recoger y muestrear líquidos y materiales viscosos. Las soluciones telescópicas ayudan a alcanzar puntos de muestreo distantes.
Muestreadores de vacío
Una solución idónea cuando las muestras necesitan ser recogidas de una profundidad (hasta 5 m) que no se puede alcanzar con lanzas debido una limitación en longitud.
Botellas de inmersión
La solución para cuando es necesario tomar muestras de líquidos a una profundidad considerable.