Membranas certificadas para análisis microbiológico
Recambios de membrana para el dispensador de membrana Sentino®
Su tamaño está pensado para reducir al mínimo el espacio de almacenamiento, por lo que produce menos residuos de material de embalaje
Membrana de MCE GN-6 Metricel®
La mezcla de ésteres de celulosa es el medio de filtración más aceptado para el análisis microbiológico y ofrece la máxima recuperación de organismos.
Membrana de PES Supor® 200
Membrana de alta velocidad de flujo optimizada para los requisitos de la filtración biológica, farmacéutica y de esterilización.
Membrana de PES negra Metricel®
Esta membrana de alta velocidad de flujo y fondo oscuro proporciona un contraste excelente para contar colonias opacas. Su exclusivo patrón de cuadrícula de puntos no mejora ni inhibe el crecimiento de colonias.
 Microbiological Evaluation of 0.45 µm Membranes