Embudos con filtro
Embudos de filtración desechables con membrana, esterilizados
Embudos de filtración MicroFunnel, de 100 a 300 ml
Ideales para análisis de control de calidad de líquidos acuosos utilizados en la producción farmacéutica. Etiquetados individualmente para permitir la trazabilidad por lote.
Embudos de filtración para monitores de bebidas Microcheck II™
Embudo de filtración desechable y fácil de usar para dar respuesta a las necesidades de análisis microbiano de las bebidas.
Embudos de filtración MicroFunnel Plus de 300 ml
Embudo de filtración combinado y cubeta para muestras que elimina el riesgo de contaminación. Los productos con membrana Supor® están diseñados para permitir el muestreo de agua caliente a hasta 90 ºC.
 Embudo de filtración MicroFunnel™ Plus
Embudos de filtración desechables sin membrana, esterilizados
Embudos de filtración Sentino®, de 100 a 250 ml
Aptos para el análisis de agua potable y de aguas residuales y para la monitorización de aguas recreativas y medioambientales, de sistemas de agua industriales y de bebidas.
Embudos de filtración reutilizables, esterilizables en autoclave
Embudos de filtración magnéticos Sentino®
Aptos para el análisis de agua potable y de aguas residuales y para la monitorización de aguas recreativas y medioambientales, de sistemas de agua industriales, de bebidas y de materias primas y productos intermedios y finales en el sector farmacéutico.