Equipo: rampa de microbiología Sentino®
![]() |
Rampa de acero inoxidable 316L, esterilizable en autoclave Rampa de filtración para microbiología con diseño modular que permite optimizar los análisis sin que se vea afectada la limpieza. |
Accesorios
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N.º de referencia 4892 Adaptador estándar Idóneo para los embudos de filtración magnéticos Sentino® |
N.º de referencia 4959 Adaptador estándar alargado Idóneo para embudos de filtración magnéticos |
N.º de referencia 4890 Adaptador MicroFunnel Idóneo para los dispositivos MicroFunnel™, MicroFunnel ST, MicroFunnel Plus y MicroCheck® |
N.º de referencia 4891 Adaptador para embudos Sentino, idóneo para los embudos de filtración Sentino |
![]() |
Bomba para microbiología Sentino® Bomba peristáltica con un diseño compacto y muy fácil de utilizar. |
![]() |
Dispensador de membrana Sentino® Su diseño simple y su gran fiabilidad son las características principales de este dispensador de membrana. |