Flujos de trabajo para ciencias de la vida
Productos innovadores, desde la preparación de muestras a su manipulación y separación, que posibilitan una identificación y caracterización de muestras fiable en el flujo de trabajo para aplicaciones de ciencias de la vida.
Columnas para LC MAbPac™ RP
Para HPLC de fase inversa y para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAb), fragmentos, variantes, conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), proteínas PEGiladas y proteínas biespecíficas mediante LC/MS de alto rendimiento.
Columnas MAbPac™ SEC-1
Para una separación de alta resolución en el análisis de anticuerpos monoclonales (mAb), incluidos los monómeros, los agregados y los fragmentos Fab y Fc resultantes de la proteólisis.
Columnas MAbPac™ HIC-10
Columnas de sílice de alta resolución diseñadas para la separación de anticuerpos monoclonales (mAb) y productos biológicos relacionados mediante interacción hidrófoba.
Columnas para HPLC MAbPac™ HIC-Butyl
Se utilizan para separar anticuerpos monoclonales (mAb) y conjugados anticuerpo-fármaco (ADC). Estas columnas se basan en partículas de polímero de 5 μm hidrófilas no porosas funcionalizadas mediante grupos de butilos.
Columnas para LC GlycanPac™ AXR-1
Columnas para cromatografía de sílice de alto rendimiento que consiguen realizar separaciones de modo mixto gracias a una combinación de carga, estructura de isómeros y tamaño.
Columnas DNAPac™ RP
Consiga separaciones de oligonucleótidos de fase inversa excepcionales. Las características químicas exclusivas están diseñadas para el análisis de oligonucleótidos y fragmentos de ADN/ARN bicatenario (ds) mediante LC-UV o LC-MS.