Viales y placas de pocillos para automuestreadores SureSTART
3 niveles de rendimiento distintos diferenciados por el rendimiento y la obtención de valor seleccionando el producto adecuado SureSTART™ de Thermo Scientific™ de forma simple, clara y fácil.
El poder de ampliar su presupuesto en consumibles
Obtenga valor adicional con descuentos a granel incluidos: cuanto más compre, más ahorrará.
Calidad, rendimiento y compatibilidad garantizados
Adecuados para todas las marcas de instrumentos de HPLC/UHPLC o GC. Con más de 40 años de experiencia suministrando viales y placas de pocillos, los productos certificados de SureSTART™ satisfacen las especificaciones "esenciales para la calidad", de forma consistente.
Tenemos todo lo que necesita: desde la incorporación de nuestros innovadores productos patentados que minimizan la evaporación de las muestras a la selección comisariada que garantiza la seguridad de las muestras y la baja absorción de compuestos, lo que le permitirá cumplir fácilmente con todos los requisitos normativos.
Explore las soluciones de gestión de muestras SureSTART™ :
5 motivos por los que elegir SureSTART
Proporcionar un nuevo nivel de rendimiento, reproducibilidad y precisión de los resultados.
El mejor análisis empieza con los productos de flujo de trabajo adecuados.
Obtenga más información acerca de SureSTART
Nivel de rendimiento 1: análisis diario, cromatografía aprobada
Adecuado para aplicaciones de garantía de calidad/control de la calidad (QA/QC) que utilizan detectores básicos que no son MS: UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, o FPD.
Nivel de rendimiento 2: análisis de alto rendimiento, cuando la robustez y la reproducibilidad son clave
Adecuado para aplicaciones rutinarias de garantía de calidad/control de la calidad (QA/QC) con el uso de MS tech. Las concentraciones de compuestos están en niveles de fácil detección o niveles bajos de detección.
Nivel de rendimiento 3: alto rendimiento, cuando la sensibilidad es una obligación
Adecuado para aplicaciones desafiantes y centradas en la investigación con el uso de MS tech. Las concentraciones de compuestos están en/cerca del método del límite de detección.