Nivel de rendimiento 2: análisis de altorendimiento, cuando la robustez y la reproducibilidad son claves
Esté preparado para cumplir con las normas para sus muestras de alto rendimiento en entornos regulados
Elija los productos del nivel de rendimiento 2 SureSTART™ de Thermo Scientific™ para garantizar unos datos de alta calidad con un flujo de trabajo sin interrupciones en aplicaciones de alto rendimiento utilizando la GC, HPLC/UHPLC y sistemas MS de cuadrupolo simple o triple. Utilice estos viales de nivel 2 para aplicaciones rutinarias de QA/QC (garantía de calidad/control de la calidad), en las que se pueden alcanzar los niveles de analitos o son próximos al nivel de detección del método. Estos productos tienen un contenido de metales, extraíbles y lixiviados muy bajo y cumplen con normativas estrictas con el fin de que usted pueda cumplir con los requisitos normativos. Disponen de un certificado de especificación para garantizar sus dimensiones físicas y su compatibilidad con los automuestreadores.
Si usted necesita productos que le ayuden en sus análisis rutinarios, nuestros productos del nivel de rendimiento 2 están a su disposición. Seleccione los productos con las dos ondas.
En el nivel de rendimiento 2 encontrará una selección de kits (incluida nuestra gama de EPA y centelleo), viales, tapones, accesorios, membranas y tapones.
- Todos los productos de este nivel de rendimiento son adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC, y espectrometría de masas (MS)
- Diferentes volúmenes que van de 0,3 ml a 20 ml, abarcando desde los volúmenes de muestra limitados hasta los análisis de espacio de cabeza
Especificación certificada
- Las dimensiones de todos los viales SureSTART™ de Thermo Scientific™ han sido verificadas para garantizar la compatibilidad con el automuestreador
- Inspección óptica y del calibre automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias cruciales
- Los viales cumplen todos los requisitos pertinentes de las farmacopeas de Estados Unidos, Unión Europea y Japón
- Uniformes y sin defectos
Lote rastreable
- 100% rastreable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote bajo solicitud
Los productos del nivel de rendimiento 2 incluyen:
Viales /cierres SureSTART™
-
Vidrio: ámbar/transparente
Rosca 2 ml
Encaje 2 ml /cápsulas de encaje y plegables de 11 mm (acero magnético y aluminio)
Pleglable 2 ml /cápsulas plegables de 11 mm (acero magnético y aluminio)
Rosca para microviales de 1,7 ml - recuperación elevada
Tapones de rosca AVCS™ de 9 mm
-
Accesorios
Accesorios multimuelle de 2 ml
-
Espacio de cabeza Vidrio: ámbar/transparente
Plegable 10 ml
Plegable 20 ml
Cápsulas plegables de 20 mm (acero magnético y aluminio)
Membranas de 20 m (para viales de 10+20 ml)
Rosca 4 ml
Tapones de rosca de 13 mm
Rosca 10 ml
Rosca 20 ml
Tapones de rosca de precisión 18
-
Vial/tapón Kits de membranas
Viales de rosca SureSTOP™ de 2 ml / kits de tapones AVCS™ con certificado de especificación
Viales de rosca / kits de tapones con certificado EPA
Viales de vidrio transparente de 20 ml y kits de tapones de rosca con parte superior cerrada de 24 mm para centelleo con certificado de especificación
Plegadores de cápsulas, desplegadores de cápsulas y desenroscadores SureSTART™
Plegadores de cápsulas, desplegadores de cápsulas y alicates para desenroscar
Juegos de mordazas para estaciones de plegado de gran potencia electrónicas programables
Plegadores y desplegadores electrónicos para viales
Plegadores y desplegadores de cápsulas electrónicos portátiles
Base de accesorios para estación de plegado (placa base y barra)
Placas para pocillos, alfombrillas, cintas de sellado, aplicadores portátiles SureSTART™
Placas WebSeal™ certificadas, de plástico, no revestidas, no estériles
Alfombrillas y cintas de sellado WebSeal™, no estériles