Nivel de rendimiento 1: análisis diarios, concentraciones de compuestos a niveles de fácil detección.
Satisfaga sus necesidades de cromatografía
Elija el vial adecuado para los análisis cromatográficos. Los productos del nivel de rendimiento 1 SureSTART™ de Thermo Scientific™ están diseñados para los análisis de cromatografía diarios. Son una elección asequible para utilizar con todo tipo de instrumentos de GC y HPLC/UHPLC. Si usted verifica la presencia de compuestos y la cuantificación mediante técnicas de detección como UV/VIS, PDF, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, o FPD, nuestros productos del nivel de rendimiento 1 son la solución perfecta para usted: seleccione los productos con una onda.
En el nivel de rendimiento 1 encontrará una selección de viales (vidrio, plástico, <2 mL, 2 mL y espacio de cabeza). En este nivel de rendimiento encontrará también una gran selección de tapones estándares y unidos para los automuestreadores robóticos. ¿Necesita tapones? También puede encontrarlos en este nivel de rendimiento.
- Envasados en un material que ha sido probado y seleccionados por su higiene
- Todos los productos de este nivel de rendimiento son adecuados para utilizarse con GC y HPLC/UHPLC
Especificación certificada
- Las dimensiones de todos los viales SureSTART™ de Thermo Scientific™ han sido verificadas para garantizar la compatibilidad con el automuestreador
- Inspección óptica y del calibre automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias cruciales
- Los viales cumplen todos los requisitos pertinentes de las farmacopeas de Estados Unidos, Unión Europea y Japón
- Uniformes y sin defectos
Lote rastreable
- 100% rastreable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote bajo solicitud
Los productos del nivel de rendimiento 1 incluyen:
Viales /cierres SureSTART™
-
Vidrio: ámbar/transparente
Rosca 2 ml /tapones de rosca de 9 mm
Pleglable 2 ml /cápsulas plegables de 11 mm (acero magnético y aluminio)
Cámara libre, plegable 20 ml/ tapones de 20 mm
-
Plástico: microviales de polipropileno (PP) para <2mL
Rosca de PP 2 ml/ tapones de rosca de 9 mm
Encaje de PP 2 ml /tapones: encaje y plegables de 11 mm
-
Tapones
Plegadores de cápsulas, desplegadores de cápsulas y desenroscadores SureSTART™
Plegadores de cápsulas, desplegadores de cápsulas y alicates para desenroscar
Juegos de mordazas para estaciones de plegado de gran potencia electrónicas programables
Plegadores y desplegadores electrónicos para viales
Plegadores y desplegadores de cápsulas electrónicos portátiles
Base de accesorios para estación de plegado (placa base y barra)
Placas para pocillos, alfombrillas, cintas de sellado, aplicadores portátiles SureSTART™
Placas para pocillos WebSeal™. de plástico, no revestidas, no estériles, testadas para cromatografía
Alfombrillas y cintas de sellado WebSeal™, no estériles con aplicadores portátiles