Nivel de rendimiento 3: alto rendimiento, cuando la sensibilidad es una obligación
Proteja sus muestras más valiosas y obtenga resultados consistentes y reproducibles para sus análisis más exigentes
Nuestros productos del nivel de rendimiento 3 SureSTART™ de Thermo Scientific™ se envasan en una sala limpia para protegerlos de los factores ambientales, y contienen las cantidades/niveles de metales, extraíbles y lixiviados más bajos; garantizándole la sensibilidad y selectividad de sus analitos más desafiantes de forma segura y consistente.
Si busca el mejor rendimiento de sus métodos, a la vez que el mantenimiento de los máximos niveles de seguridad e integridad de las muestras, nuestros productos del nivel de rendimiento 3 satisfarán sus necesidades. Seleccione los productos con las tres ondas.
Para los analitos que son propensos a la adsorción de vidrio, vale la pena probar nuestra tecnología de vidrio GOLD-grade, que ha sido diseñada específicamente para estos analitos polares más desafiantes, así como nuestros viales y accesorios salinizados.
Esta oferta incluye viales SureStop™ de Thermo Scientific™ que, si se utilizan con tapones AVCS™ de 9 mm, garantizan siempre un sellado perfecto. El sistema de tapones AVCS™ para viales SureStop™ está diseñado específicamente para evitar fallos en los viales de rosca, como la inclinación del tapón, deformidades en el tapón, la membrana expulsada o presionada, evitando así fallos en la inyección y la evaporación de las muestras.
Nuestras membranas del nivel de rendimiento 3 tienen la máxima pureza, dado que se han acondicionado para eliminar todas las sustancias volátiles por ebullición media-baja, ofreciendo así el mínimo de extraíbles y lixiviados en la recogida. En este nivel de rendimiento, también encontrará opciones de membranas suaves para el mejor rendimiento de la aguja, dado que estos productos ofrecen protección para incluso las agujas más frágiles con el calibre máximo, y fibras de SPME. Aquí también puede encontrar nuestras membranas compatibles con altas temperaturas.
- Todos los productos de este nivel de rendimiento son adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC, y también para aplicaciones de masa nominal y masa precisa de alta resolución (HR-AM).
- Diferentes volúmenes que van de 0,2 ml a 20 ml, abarcando desde los volúmenes de muestra limitados hasta los análisis de espacio de cabeza.
- Certificados para LC/GC, los kits MSCERT y MSCERT+ se incluyen en el nivel de rendimiento 3.
Especificación certificada
- Las dimensiones de todos los viales SureSTART™ de Thermo Scientific™ han sido verificadas.
- Inspección óptica y del calibre automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias cruciales.
- Cumplen todos los requisitos pertinentes de las farmacopeas de Estados Unidos, Unión Europea y Japón.
- Uniformes y sin defectos
Lote rastreable
- 100% rastreable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote bajo solicitud
Los productos del nivel de rendimiento 3 incluyen:
Viales /cierres SureSTART™
-
Estándar de 2 ml Vidrio: ámbar/transparente
Pleglable 2 ml /cápsulas plegables de 11 mm (acero magnético y aluminio)
Rosca 2 ml (estándares y SureSTOP™) tapones de rosca AVCS™ de 9 mm
Encaje 2 ml /cápsulas de encaje y plegables de 11 mm (acero magnético y aluminio)
-
Vidrio GOLD-Grade: viales y accesorios de color ámbar/transparente
Rosca y plegable 2 ml GOLD-GRADE (estándar y SureSTOP™)/ tapones de rosca AVCS™ de 9 mm con cápsulas plegables de 11 mm (acero magnético y aluminio)
Accesorios de 2 ml GOLD-Grade
-
Microviales para muestras de < 2 ml
Microviales plegables < 2 ml/ cápsulas plegables de 11 mm
Microviales de rosca < 2 ml/ tapones de rosca de 9 mm
Microviales de rosca de recuperación total de 1,5 ml/ tapones de rosca de 9 mm
Microviales de rosca de alta recuperación de 1,7 ml/ tapones de rosca de 9 mm
Microviales de rosca TPX de 0,02 ml/ tapones de rosca de 9 mm
Microviales de encaje < 2 ml/ cápsulas de encaje y plegables de 11 mm
Microviales de encaje de recuperación total de 1,5 ml / tapones de encaje y plegables de 11 mm
Microviales de encaje de alta recuperación de < 2 ml/ cápsulas de encaje y plegables de 11 mm
-
Accesorios
Accesorios para viales de 2 ml
-
Espacio de cabeza Vidrio
Pleglable 6, 10, 20 ml /cápsulas plegables de 20 mm (acero magnético y aluminio)
-
Vial/tapón Kits de membranas
Viales de rosca / kits de tapones certificados para HPLC y CG:
rosca 2 ml / tapones de 9 mm (incluye viales SureSTOP™/ tapones AVCS™)
Viales de rosca / kits de tapones certificados para MS:
rosca 2 ml / tapones de 9 mm (incluye viales SureSTOP™/ tapones AVCS™)
Viales de rosca prelimpiados / kits de tapones certificados para MS:
opciones de rosca 0,2, 1,5, 2 ml (incluye viales SureSTOP™/ tapones AVCS™)
Rosca y kits de tapones certificados para COT:
rosca de 40 ml / cierres de 24 mm certificados
Rosca y kits de tapones certificados:
0,2, 2 ml vidrio (incluyendo SureStop™) o tapones de TPX y polipropileno o AVCS™ con membrana de silicona/PTFE. Hay disponibles opciones de membrana unida
Plegadores de cápsulas, desplegadores de cápsulas y desenroscadores SureSTART™
Plegadores de cápsulas, desplegadores de cápsulas y alicates para desenroscar
Juegos de mordazas para estaciones de plegado de gran potencia electrónicas programables
Plegadores y desplegadores electrónicos para viales
Plegadores y desplegadores de cápsulas electrónicos portátiles
Base de accesorios para estación de plegado (placa base y barra)
Placas para pocillos SureSTART™ WebSeal™
Placa + kits de placas insertadas de vidrio WebSeal™ con alfombrillas de 96 posiciones
Placa + microplacas revestidas de vidrio WebSeal™
Accesorios para kits SureSTART™ WebSeal™
Alfombrillas de 96 pocillos WebSeal™: kits de silicona/PTFE
Viales para placas Webseal™ para 96 pocillos y kits de accesorios
Placas para pocillos de PP y kits de gradillas WebSeal™
Kits de placas insertadas de vidrio transparente WebSeal™ con cierres individuales
Placas para pocillos con código de barras WebSeal™ para sistemas Vanquish™ de Thermo Scientific™