Doble guante
INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN GRACIAS AL USO DE DOBLE GUANTE
Con el fin de aumentar el nivel de protección al manipular material citotóxico, se recomienda utiliza doble guante. En el momento del incidente no suele identificarse los defectos en el guante. Por ello, el uso de guantes de dos colores diferentes permite al usuario identificar inmediatamente una infracción y cambiar los guantes.
En las figuras 1-5 se muestran los sencillos pasos necesarios para colocar la segunda capa de guantes. Para la elección del producto en sí, no existe una «práctica recomendada». Es posible que el usuario necesite intentar varias combinaciones diferentes de guantes y tamaños. Es decir, a algunos usuarios les vendrá mejor una talla mayor en la capa interna y una más pequeña en la capa externa. Otros podrán elegir el mismo tamaño tanto para la capa interna como para la externa.
Para nuevas consultas sobre la mejor opción de guantes y el procedimiento de colocación de estos, póngase en contacto con nosotros en cleanroom@eu.vwr.com
NUESTRAS RECOMENDACIONES:
QUÉ GUANTES DEBEN COMBINARSE PARA UTILIZAR DOS PARES DE GUANTES
![]() |
Guantes para salas limpias TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Guantes para salas limpias TouchNTuff® 93-700 |
![]() |
Guantes para salas limpias, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Guantes para salas limpias, BioClean Fusion™ |
![]() |
Guantes para salas limpias, Dermashield® 73-711/73-721 |
|
![]() |
Guantes TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Guantes para salas limpias, KIMTECH PURE* Sterile G3 |
|
![]() |
Guantes para salas limpias, KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* |