Cómo actuar en caso de derrames citotóxicos
1. Descontaminación personal
  • Dejar la ropa contaminada
  • Lavar la piel contaminada inmediatamente con abundante agua fría
  • Aclarar las salpicaduras en los ojos durante al menos
  • 10 minutos con abundante agua o solución salina isotónica. Consultar a un oftalmólogo inmediatamente
2. Seguir las instrucciones
  • Seguir el manual de instrucciones
  • Únicamente el personal debidamente cualificado podrá realizar la descontaminación
3. Colocar el EPI apropiado
  • Mascarilla con filtro de partículas FFP3
  • Gafas protectoras
  • Mono con capucha
  • Guantes (dos pares)
  • Cubrezapatos
4. Cercar el área contaminada. Inmediatamente, cercar las superficies contaminadas
Marcar el área con una tiza
  • Apagar el sistema de ventilación
  • Cerrar las ventanas
  • Activar la ventilación en la mesa de trabajo
  • Evitar el tráfico de operarios
  • Colocar un aviso de advertencia
5. Procedimiento de limpieza
  • Recopilar el vidrio roto con una espátula y un recogedor
  • Usar paños de gran absorbencia para empapar líquidos
  • Para sustancias secas, utilizar toallitas humedecidas previamente
  • Trabajar desde el exterior al interior para evitar ampliar el área contaminada
  • Enjuagar con grandes cantidades de agua
  • Limpiar con un detergente alcalino y, por último, con isopropanol al 70 %
6. Eliminación de residuos (paños contaminados, etc.)
  • Colocar el vidrio roto en una caja de cartón
  • Colocar los materiales utilizados en una bolsa hermética para residuos para proceder a su descontaminación
  • Tras el proceso de descontaminación, quitar la ropa contaminada: en primer lugar los cubrezapatos y, a continuación, los guantes, el mono (hacia la izquierda), los guantes interiores, las gafas de seguridad y la mascarillas con filtro de partículas 
  • Colocar la bolsa para residuos y el EPI contaminado en un contenedor de residuos citostáticos
  • Limpiar a fondo el área contaminada
7. Duchar y consultar a un médico
  • Cualquier empleado involucrado deberá ducharse en primer lugar
  • Consultar al médico como medida de precaución
8. Documentación
    El procedimiento descrito es solo un ejemplo y es necesario que sea el personal responsable quien lo defina específicamente, en función de las circunstancias de las instalaciones.